Läs mer
Robu™ Büchner filtertrattar med porositet 3 VitraPOR™ Glasfilterskivor
Kapacitet (metrisk):
50 mL
75 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
51 mm
53 mm
56 mm
65 mm
100 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm (OD), 95 mm (ID)
130 mm (OD), 124 mm (ID)
40 mm (OD), 36 mm (ID)
52 mm (OD), 48 mm (ID)
65 mm (OD), 60 mm (ID)
85 mm (OD), 80 mm (ID)
Diameter (metrisk) skaft:
10 mm
18 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produkttyp: Büchner Filtertratt
- Material: Borosilicate 3.3 Glass (kropp), VitraPOR™ Glas (filter)
- Porositet: Grad 3
- Porstorlek: 16-40μ m
- Standard: ISO 4793-80
- För användning med (applikation): Filtrering
- För användning med (utrustning): Guko gummipackningar (t.ex. 10430652)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 52 mm (OD), 48 mm (ID) |
| Kapacitet (metrisk) | 75 mL |
| Diameter (metrisk) skaft | 10 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 51 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4793-80 |
| För användning med (applikation) | Filtrering |
| Diameter (metrisk) skiva | 52 mm |
| För användning med (utrustning) | Guko gummipackningar (t.ex. 10430652) |
| Porositet | Årskurs 3 |
| Visa mer |