Läs mer
Jaytec Glass™ Butyrometerrör av borosilikatglas
Produktkod. 12398955
Change view
Räckvidd:
0 till 70 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
12398955 0 till 70 % Varje
1 options
Produktkod. 12398955 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer MP891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 SEK
    484.20 SEK / Paket med 1
    Save 37.80 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Borosilikatglasbutyrometerröret används för att bestämma fetthalten i mejeriprover med hjälp av Gerbermetoden.
  • Borsilikatglas
  • Kapacitet och toleranser enligt BS ISO 488:2008 (tidigare BS 696)
  • Graderad rund stam
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 5 g
Typ Grädde Butyrometer
För användning med (applikation) Bestämning av fetthalt med Gerber-metoden
Examen 1%
Räckvidd 0 till 70 %