Läs mer
Jaytec Glass™ Butyrometerrör av borosilikatglas
Produktkod. 12378955
Change view
Räckvidd:
0 till 8 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
12378955 0 till 8 % Varje
1 options
Produktkod. 12378955 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer MP893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00 SEK
    317.42 SEK / Paket med 1
    Save 183.58 SEK
    36% Av
I lager
Borosilikatglasbutyrometerröret används för att bestämma fetthalten i mejeriprover med hjälp av Gerbermetoden.
  • Borsilikatglas
  • Kapacitet och toleranser enligt BS ISO 488:2008 (tidigare BS 696)
  • Graderad rund stam
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 10.94 mL
Typ Mjölkbutyrometer
För användning med (applikation) Bestämning av fetthalt med Gerber-metoden
Examen 0.1%
Räckvidd 0 till 8 %