Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Centrifugerör av borosilikatglas
Produktkod. 11874050 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
167 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11874050 203 mm Paket med 2
11894050 167 mm Paket med 2
11884050 160 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11874050 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 362038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål RCF upp till 700. Design och noggrannhet möts ASTM (American Society for Testing and Materials) specifikationer.
  • Tål RCF upp till 700.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Cylindrisk med konisk botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Antal per förpackning 2
Längd (metrisk) 203 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 91 mm
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 700 x g