Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografikolonn med friterad skiva och PTFE-kranplugg
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Inre:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 40-60 mikron porositet glasfritta i den nedre änden för att fungera som ett stöd för kolonnpackningsmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Jonbyteskromatografi |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) Inre | 50 mm |
| Typ | Kromatografikolumn |
| USP typ | Typ I |
| Kolumnkapacitet | 589 mL |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Med friterad skiva och PTFE-kranplugg |