Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografikolonn med friterad skiva och PTFE-kranplugg
Produktkod. 11827433
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Inre:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11827433 500 mm 64 mm Varje
11837433 600 mm 64 mm Varje
11847433 500 mm 75 mm Varje
11857433 600 mm 75 mm Varje
11857423 300 mm 38 mm Varje
13416349 500 mm 38 mm Varje
11807433 300 mm 50 mm Varje
11817433 300 mm 64 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11827433 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 4205400650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4158.00 SEK
    3407.42 SEK / Paket med 1
    Save 750.58 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-04-2027
Gravitationskromatografikolonn tillverkad av mediumväggiga slangar med 821000 PTFE kran
  • 40-60 mikron porositet glasfritta i den nedre änden för att fungera som ett stöd för kolonnpackningsmaterial
Specifikationer
För användning med (applikation) Jonbyteskromatografi
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Inre 64 mm
Typ Kromatografikolumn
USP typ Typ I
Kolumnkapacitet 1608 mL
Längd (metrisk) 500 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Med friterad skiva och PTFE-kranplugg