Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografikolonn med friterad skiva och PTFE-kranplugg
Produktkod. 11857423
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Inre:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11857423
Brand: Kimble Chase™ 4205400430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gravitationskromatografikolonn tillverkad av mediumväggiga slangar med 821000 PTFE kran
  • 40-60 mikron porositet glasfritta i den nedre änden för att fungera som ett stöd för kolonnpackningsmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Jonbyteskromatografi
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Inre 38 mm
Typ Kromatografikolumn
USP typ Typ I
Kolumnkapacitet 340 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Med friterad skiva och PTFE-kranplugg