Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografikolonn med friterad skiva
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Jonbyteskromatografi |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) Inre | 22 mm |
| Typ | Kromatografikolumn |
| USP typ | Typ I |
| Kolumnkapacitet | 150 mL |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Med friterad skiva |