Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografikolonn med PTFE-stoppkranenhet
Produktkod. 11857413
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11857413 500 mm Varje
1 options
Produktkod. 11857413 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 1780019500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
USP typ Typ I
Kolumnkapacitet 135 mL
Längd (metrisk) 500 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Med PTFE-avstängningskran
Temperaturområde (metriskt). 0 till 100 °C
Kvantitet 1 vardera
För användning med (applikation) Jonbyteskromatografi
Typ Kromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 19 mm