Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografikolonn med löstagbar friterad skiva
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Jonbyteskromatografi |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Typ | Kromatografikolumn |
| USP typ | Typ I |
| Kolumnkapacitet | 75 mL |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Med löstagbar friterad skiva |