Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografikolonn med behållare, konisk standardfog och friterad skiva
Produktkod. 11872943
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11872943 250 mm Varje
1 options
Produktkod. 11872943 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 4206200425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3003.00 SEK
    2456.91 SEK / Paket med 1
    Save 546.09 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Inre 38 mm
Typ Kromatografikolumn
USP typ Typ I
Kolumnkapacitet 280 mL
Längd (metrisk) 250 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Med reservoar, standard konskarv och frittad skiva.