Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglasklass AS Byrett med Teflon Knacka
Produktkod. 10450893 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10450893 25 ml Varje
10738081 50 ml Varje
11566913 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10450893
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller BS-IS 385 standarder. Fisherbrand™ Borosilikatglasklass AS Byrett med Teflon Kran inkluderar enkelhål med utbytbar PTFE-avstängningskran. Blå keramiska graderingar gör volymbedömningen enkel.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Enkelt hål med utbytbar PTFE-avstängningskran
  • Blå keramik gradering
  • Klass AS , BS-ISO 385-överensstämmelse
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Enkelt hål, utbytbar kran
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,05 ml
Typ Buret
Klass Klass AS