Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglasklass AS Byrett med Teflon Knacka
Produktkod. p-8001886 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10450893
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller BS-IS 385 standarder. Fisherbrand™ Borosilikatglasklass AS Byrett med Teflon Kran inkluderar enkelhål med utbytbar PTFE-avstängningskran. Blå keramiska graderingar gör volymbedömningen enkel.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Enkelt hål med utbytbar PTFE-avstängningskran
  • Blå keramik gradering
  • Klass AS , BS-ISO 385-överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Enkelt hål, utbytbar kran
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,05 ml
Typ Buret
Klass Klass AS