Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klass A graderad cylinder
Produktkod. 11527832 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11527832
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mät vätskor med precision i graderade cylindrar av glasklass A. Fisherbrand™ borosilikat klass A graderade cylindrar har en blå keramisk skala och en sexkantig bas.
Mät vätskor med precision i graderade cylindrar av glasklass A. Fisherbrand™ borosilikat klass A graderade cylindrar har en blå keramisk skala och en sexkantig bas.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Examen i blå keramik
  • Sexkantig bas
  • Individuell efterbeställningskod på varje vara
  • Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 160 mm
Typ Graderad cylinder
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) Utsida 21 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar Intyg om överensstämmelse
skala Blå Keramik
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,25 ml