Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klass A graderad cylinder
Produktkod. 11537832 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
11537832 50 mL 1 mL Paket med 2
11577832 1000 mL 10 mL Paket med 2
11547832 100 mL 1 mL Paket med 2
11517832 10 mL 0.2 mL Paket med 2
12962320 2000 mL 20 mL Varje
11557832 250 mL 2 mL Paket med 2
11527832 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11567832 500 mL 5 mL Paket med 2
12952310 5 mL 0.1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11537832
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mät vätskor med precision i graderade cylindrar av glasklass A. Fisherbrand™ borosilikat klass A graderade cylindrar har en blå keramisk skala och en sexkantig bas.
Mät vätskor med precision i graderade cylindrar av glasklass A. Fisherbrand™ borosilikat klass A graderade cylindrar har en blå keramisk skala och en sexkantig bas.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Examen i blå keramik
  • Sexkantig bas
  • Individuell efterbeställningskod på varje vara
  • Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Inkluderar Intyg om överensstämmelse
skala Blå Keramik
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,5 ml
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 195 mm
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Produkttyp Graderad cylinder
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm