Läs mer
Descrizione
Mät vätskor med precision i graderade cylindrar av glasklass A. Fisherbrand™ borosilikat klass A graderade cylindrar har en blå keramisk skala och en sexkantig bas.
- DIN 12680 BS 604 ISO 4788
- Examen i blå keramik
- Sexkantig bas
- Individuell efterbeställningskod på varje vara
- Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart
Specifica
Specifica
| Material | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderar | Intyg om överensstämmelse |
| skala | Blå Keramik |
| Examen | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Gräns för fel | ±0,5 ml |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Klass | Klass A |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?