Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klass A graderad cylinder
Produktkod. 12952310 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12952310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät vätskor med precision i graderade cylindrar av glasklass A. Fisherbrand™ borosilikat klass A graderade cylindrar har en blå keramisk skala och en sexkantig bas.
Mät vätskor med precision i graderade cylindrar av glasklass A. Fisherbrand™ borosilikat klass A graderade cylindrar har en blå keramisk skala och en sexkantig bas.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Hexagonal base
  • Individual reorder code on each item
  • Batch Certificate of Compliance' is downloadable 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blue
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Class A
Typ Graduated Cylinder
Material Borosilicate Glass
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Inkluderar Conformity Certificate
skala Blue Ceramic
Examen 0.1 mL
Autoklaveringsbar Autoclavable