Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglas Klass A fyrkantig volymflaska
Produktkod. 12724497
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
900 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12724497 500 mL Varje
11812943 900 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12724497 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 28046500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ta upp mindre yta och packa tätare på hyllor och i kylskåp eller andra förvaringsskåp
  • Fyrkantigt tvärsnitt med en bredd som är mindre än den bredaste diametern på en typisk rund kolv
  • Alla storlekar täcker 25-35 % mindre yta än konventionella flaskor
  • Tack vare den extra glasvikten och den kvadratiska sektionen har kolvarna också större stabilitet
  • Graderingsring är blästrad på halsen
  • Kalibrerad för att innehålla
  • Kalibrerad för att leverera
  • Med en märkningsfläck
  • Standard Taper slipad glaspropp levereras med kolven
  • Designad från ASTM Specifikation E288, klass A krav
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad ASTM Specifikation E288, klass A
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 320 mm
nr per ärende 1
Graderad Ja
Klass A
Förslutningstyp Konisk propp
Stängningsstorlek 19