Läs mer
Borosilikatglas Klass B-byrett med kran
Produktkod. 10448972 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kranmaterial:
Glas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kranmaterial Förpackningsstorlek
10448972 Glas Varje
11546913 Glas Varje
10569771 PTFE Varje
11556913 PTFE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10448972
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller BS-ISO 385-standarderna. Fisherbrand™ Borosilikatglas Klass B-byrett med avstängningskran inkluderar enkelhål, utbytbart glas eller PTFE-stoppkran med 0,10 ml blå keramiska graderingar.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Uppfyller BS-ISO 385
  • Enkelt hål
  • Utbytbar avstängningskran av glas eller PTFE
  • 0,10 ml blå keramiska graderingar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Enkelt hål, utbytbar kran
skala Blått
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,1 ml
Typ Buret
Klass Klass B