Läs mer
Borosilikatglas Klass B-byrett med kran
Produktkod. 11546913 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kranmaterial:
Glas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11546913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller BS-ISO 385-standarderna. Fisherbrand™ Borosilikatglas Klass B-byrett med avstängningskran inkluderar enkelhål, utbytbart glas eller PTFE-stoppkran med 0,10 ml blå keramiska graderingar.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Uppfyller BS-ISO 385
  • Enkelt hål
  • Utbytbar avstängningskran av glas eller PTFE
  • 0,10 ml blå keramiska graderingar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Enkelt hål, utbytbar kran
skala Blått
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,1 ml
Typ Buret
Klass Klass B