Läs mer
IKA™ Borosilikatglasbelagd mottagningskolv
Handla allt IKA Produkter
Volym (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Mottagande kolv |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Volym (metrisk) | 250 mL |