Läs mer
Cytiva Borosilikatglasbelagd Tricorn™ Glasrör med skyddande plastfilm
Produktkod. 10831591 Handla allt Cytiva Produkter
Längd (metrisk):
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
600 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10831591
Brand: Cytiva 18115304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tricorn kolonner är designade för högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medelhöga till höga tryck
  • Tricorn kolonner är designade för högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medelhöga till höga tryck. De är lämpliga för användning med högpresterande media, som t.ex Sepharose Hög prestanda, Superdex Prep Grade, och SOURCE .
  • Pelarna finns med innerdiametrar på 5 och 10 mm, och i längder från 20 till 200 mm. Kolumnlängder på 300 och 600 mm finns också tillgängliga för pelare med 10 mm diameter. Utformningen och dimensionerna av kolonnerna gör dem särskilt användbara för screening och poleringssteg i proteinrening.
  • Glasrör belagda med plastfilm skyddar individer i laboratoriet från skada om kolonnen tappas eller används utanför dess specifikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 5 mm
Längd (metrisk) 20 mm
Material Borosilikatglas belagd med skyddande plastfilm