Läs mer
Cytiva Borosilikatglaskolonner
Handla allt Cytiva Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
950 mm
Diameter (metrisk) Inre:
70 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
INdEX-kolonner är lättanvända, generella glaspelare som är väl lämpade för applikationer som processutveckling och diagnostikproduktion. Dessa kolonner kännetecknas av sin enkla design, enkla drift och den nya, axiella kompressionspackningsmetoden som ger en tätt packad bädd på under 10 minuter.
- Skalbar från innerdiametrar på 70 till 200 mm och bäddvolymer från 0,1 L till 25 L.
- Tryckklass: 3 bar.
- För användning med en mängd olika tekniker och kromatografimedia, speciellt Sepharose Snabbt Flöde.
- Beprövat distributionssystem.
- Dynamisk axiell kompression ger tätt packade, högeffektiva bäddar.
- Materialen inkluderar elektropolerat rostfritt stål, borosilikatglas och polymerer.
- Packningsanordningar för längre sänghöjder.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Processutveckling och småskalig produktion |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Diameter (metrisk) Inre | 70 mm |
| Typ | Kolumn |
| Max. Tryck | 3 bar |
| Porstorlek | 10 och 23μ m |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Stödmaterial | Polyamid och polypropen |
| Kontakttyper | 25mm TC |