Läs mer
Cytiva Borosilikatglaskolonner
Produktkod. 11350112 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
950 mm
Diameter (metrisk) Inre:
70 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre unitSize
11350112 950 mm 100 mm Varje
11340112 500 mm 100 mm Varje
11340242 500 mm 70 mm Varje
11330242 950 mm 70 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11350112 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18110416
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-05-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt att använda, generella glaspelare
INdEX-kolonner är lättanvända, generella glaspelare som är väl lämpade för applikationer som processutveckling och diagnostikproduktion. Dessa kolonner kännetecknas av sin enkla design, enkla drift och den nya, axiella kompressionspackningsmetoden som ger en tätt packad bädd på under 10 minuter.
  • Skalbar från innerdiametrar på 70 till 200 mm och bäddvolymer från 0,1 L till 25 L.
  • Tryckklass: 3 bar.
  • För användning med en mängd olika tekniker och kromatografimedia, speciellt Sepharose Snabbt Flöde.
  • Beprövat distributionssystem.
  • Dynamisk axiell kompression ger tätt packade, högeffektiva bäddar.
  • Materialen inkluderar elektropolerat rostfritt stål, borosilikatglas och polymerer.
  • Packningsanordningar för längre sänghöjder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Processutveckling och småskalig produktion
Kvantitet 1 förpackning
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Typ Kolumn
Max. Tryck 3 bar
Porstorlek 10 och 23μ m
Längd (metrisk) 950 mm
Material Borsilikatglas
Stödmaterial Polyamid och polypropen
Kontakttyper 25mm TC