Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Kompakt automatisk byrett med plastflaska
Produktkod. 10778785 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10778785 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 10778785 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 23821
 Begränsad artikel
I lager
Snabb att demontera och lätt att rengöra. Alla enskilda komponenter är utbytbara.
  • Konstruktion av borosilikatglas (Boro 3.3).
  • Klass AS , DE-M-märkning
  • Avläggande av examen i blått
  • Inkluderar 1000 ml LDPE-flaska med piedestal, PVC-påfyllningsrör och avtagbar PTFE-avstängningskran
  • DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Levereras med batchnummer och medföljande batchcertifikat i originalförpackning
  • På begäran finns de även med ett individuellt certifikat, USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat
  • Stöd/klämma ingår ej
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Klart
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Material Borsilikatglas
    Examen 0.1 mL
    Inkluderar PE flaska
    Kranmaterial PTFE
    Typ Schellbach Buret
    Klass Klass AS
    Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385, USP, DIN EN ISO 385