Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniska filtertrattar
Produktkod. 10692472
Change view
Porositet:
3
4
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porositet unitSize
10692472 3 Varje
10548421 4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692472 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 07200325
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglaskonisk filtertratt är en laboratorietratt som används för att separera fasta ämnen från vätskor via filtreringsprocessen. För att uppnå detta viks vanligtvis en konliknande formad bit filterpapper till en kon och placeras i tratten.
  • Konisk formad filtertratt
  • Tillverkad av borosilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 100 mm
Diameterfilter (metriskt). 25 mm
Porositet 3
Produkttyp Filtertratt