Läs mer
BRAND™ Borosilikatglas konisk slipad fogstoppare
Produktkod. 10273821 Handla allt Brand Produkter
Change view
Standard konisk fog:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog unitSize
10273821 NS 14/23 Varje
10798621 NS 19/26 Varje
10507461 NS 29/32 Varje
10243681 NS 12/21 Varje
10643012 NS 34/35 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10273821 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 144520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Solid eller halv-ihålig med åttkantigt grepp. BRAND™ Borosilikatglas konisk jordfogstoppare är konstruerad av Boro 3.3. enligt DIN 12252 standarder.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. enligt DIN 12252)
  • Solid eller halv-ihålig
  • Åttakantigt grepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk.
Standard konisk fog NS 14/23
Material Borsilikatglas
Produkttyp Jordfogstoppare
Form Solid med åttkantigt grepp