Beskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. enligt DIN 12252)
- Solid eller halv-ihålig
- Åttakantigt grepp
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Jordfogstoppare |
| Form | Halvhål med åttkantigt grepp |