Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar, med PTFE Plug and Scale
Beskrivning
- Med våg (ca volym/ml)
- Med PTFE-kontakt
- Med NS-hylsa och PE-propp
- Med gänghållare
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 2 förpackning |
| Proppmaterial | Polyeten |