Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar, med PTFE Plug and Scale
Produktkod. 10643161
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10643161 100 ml Paket med 2
11852672 1000 ml -
11836084 2000 ml Varje
10100121 250 ml Paket med 2
10393511 50 ml Paket med 2
11871593 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10643161 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04006137
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar, med PTFE-plugg och skala är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med PTFE-kontakt
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med gänghållare
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten