Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar med glasplugg, utan våg
Produktkod. 10475601
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10475601
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04000073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Separertrattar, med glasplugg, utan skala är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Utan skala; med fast glasplugg
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med gänghållare
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Borsilikatglas
Proppmaterial Polyeten