Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar med glasplugg, utan våg
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Utan skala; med fast glasplugg
- Med NS-hylsa och PE-propp
- Med gänghållare
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 2 förpackning |
| Proppmaterial | Polyeten |