Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar med glasplugg, utan våg
Produktkod. 15330895
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15330895 250 ml Paket med 2
10728731 100 ml Paket med 2
10465601 1000 ml Paket med 2
10475601 2000 ml Varje
15330885 500 ml Paket med 2
10507551 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15330895 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04000049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    907.46 SEK / Paket med 2
    Save 162.54 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Separertrattar, med glasplugg, utan skala är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Utan skala; med fast glasplugg
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med gänghållare
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Proppmaterial Polyeten