Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniska separertrattar med massiv glasplugg, skala
Produktkod. 10604491
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10604491 100 ml Paket med 2
11822672 1000 ml Paket med 2
10664861 250 ml Paket med 2
11836134 2000 ml Varje
11812672 500 ml Paket med 2
11832662 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10604491 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04002037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    838.00 SEK
    740.42 SEK / Paket med 2
    Save 97.58 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniska separertrattar med massiv glasplugg, skala är perfekta för vätske-vätskeextraktioner och separering av kemiska komponenter i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • med fast glasplugg
  • med gänghållningsanordning
  • med skala (ca volym /ml)
  • material: borosilikatglas 3.3
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.