Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Conical Shape Narrow Neck Erlenmeyer Flasks
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Erlenmeyer, graduated.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Material | Borosilicate Glass |
| Form | Conical |
| Mun stil | Narrow |