Läs mer
Eberbach Glasbehållare med lock
Produktkod. 11974908 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11974908 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11974908 Leverantör Eberbach Leverantörsnummer 0424328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7530.00 SEK
    6350.62 SEK / Paket med 1
    Save 1179.38 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 08-02-2027
Glasbehållaren innehåller ett lock och blad.
  • 1 års garanti.
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Kapacitet (metrisk) 30 till 250 ml
Diameter (engelska) 3,75 tum
Diameter (metrisk) 95.2 mm
Höjd (metrisk) 165.1 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Skruvskydd i metall
Förpackningsmängd 1 st