Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Glasögon för mikroskop
Produktkod. p-8003547 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
22 x 22 mm
22 x 40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 156
Paket med 87
Produktkod. 11720399
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 4851000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda dina prover med mikroskopglasögon.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Välj mellan två tjocklekar:
    • Nr 1 (0,13 till 0,17 mm)
    • Nr.1,5 (0,16 till 0,19 mm)
  • Täckglas är gjorda av borosilikatglas och förpackade per uns.
  • Täckglasen har extravitt soda-limeglas med mycket låg järnhalt.
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 22 mm
Bredd (metrisk) 22 mm
Tjocklek (metrisk) 0,13 till 0,16 mm
Mått (L x B) 22 x 22 mm
Kvantitet 156 Pk.