Läs mer
BRAND™ Borosilikatglasskyddsglasögon
Produktkod. 15212469 Handla allt Brand Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 15212469
Brand: BRAND™ 470055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klar borosilikatglaskonstruktion med utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Klart borosilikatglas
  • Hydrolytisk klass 1
  • Tjocklek nr 1 (0,13 till 0,17 mm)
  • Brytningsindex ne = 1,52± 0,01
  • Abbe nummer ve = 56,5± 0,5.
  • Helautomatisk produktion garanterar bruksfärdig kvalitet: ren, damm- och fettfri, fri från deformation
  • Platthet inuti± 3μ m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Mått (L x B) 22 x 22 mm
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Kvantitet 2000