Läs mer
Marienfeld Superior™ Borosilikatglasglas, runda
Produktkod. 10259911
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10259911 20 mm
10337673 25 mm
10178011 10 mm
10006111 12 mm
10004470 16 mm
10249911 18 mm
10381652 24 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10259911 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 0111600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    984.05 SEK
    834.39 SEK / Paket med 1000
    Save 149.66 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Marienfeld Superior™ Borosilikatglasskydd för att ge kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov. De är av lätt separerbart material och är därför väl lämpade för automatisk täckglidningsutrustning.
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas D 263™ M av första hydrolytiska klassen
  • För ljus- och fluorescensmikroskopi, speciellt inom medicinsk och biologisk vetenskap
  • Utmärkt planhet, absolut färglös, helt klar
  • Brytningsindex ne : 1,5255
  • Abbe värde v e : 55
  • I enlighet med DIN ISO 8255
  • För in vitro-diagnostik (IVD) applikationer enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Cirkel
Material Borosilikatglas D 263 M
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Diameter (metrisk) 20 mm
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Certifikat CE-märke
Kvantitet 1000