Läs mer
Marienfeld Superior™ Borosilikatglasglas, runda
Produktkod. 10381652
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Produktkod. 10381652
Brand: Marienfeld Superior™ 0111640
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Marienfeld Superior™ Borosilikatglasskydd för att ge kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov. De är av lätt separerbart material och är därför väl lämpade för automatisk täckglidningsutrustning.
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas D 263™ M av första hydrolytiska klassen
  • För ljus- och fluorescensmikroskopi, speciellt inom medicinsk och biologisk vetenskap
  • Utmärkt planhet, absolut färglös, helt klar
  • Brytningsindex ne : 1,5255
  • Abbe värde v e : 55
  • I enlighet med DIN ISO 8255
  • För in vitro-diagnostik (IVD) applikationer enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Cirkel
Material Borosilikatglas D 263 M
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Diameter (metrisk) 24 mm
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Certifikat CE-märke
Kvantitet 1000