Läs mer
Marienfeld Superior™ Borosilikatglasskydd, rektangulära
Produktkod. 10629372
Change view
Mått (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Kvantitet:
1000 Pk.
2000 Pk.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet
10629372 24 x 50 mm 1000 Pk.
10311422 15 x 15 mm 1000 Pk.
10249771 18 x 18 mm 1000 Pk.
10585902 22 x 22 mm 1000 Pk.
10311472 24 x 24 mm 1000 Pk.
10076371 24 x 60 mm 1000 Pk.
10609182 24 x 32 mm 1000 Pk.
10066371 24 x 40 mm 1000 Pk.
10498611 20 x 20 mm 1000 Pk.
10729032 24 x 24 mm 2000 Pk.
10046361 21 x 26 mm 2000 Pk.
10199631 24 x 46 mm 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10629372 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 0101222
 Begränsad artikel
I lager
Använda Marienfeld Superior™ Borosilikatglasskydd för att ge kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov. De är av lätt separerbart material och är därför väl lämpade för automatisk täckglidningsutrustning.
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas D 263™ M av första hydrolytiska klassen
  • För ljus- och fluorescensmikroskopi, speciellt inom medicinsk och biologisk vetenskap
  • Utmärkt planhet, absolut färglös, helt klar
  • Brytningsindex ne : 1,5255
  • Abbe värde v e : 55
  • I enlighet med DIN ISO 8255
  • För in vitro-diagnostik (IVD) applikationer enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Rektangel
Material Borosilikatglas D 263 M
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Mått (L x B) 24 x 50 mm
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Certifikat CE-märke
Kvantitet 1000 Pk.