Läs mer
Marienfeld Superior™ Borosilikatglasskydd, rektangulära
Mått (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Beskrivning
- Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas D 263™ M av första hydrolytiska klassen
- För ljus- och fluorescensmikroskopi, speciellt inom medicinsk och biologisk vetenskap
- Utmärkt planhet, absolut färglös, helt klar
- Brytningsindex ne : 1,5255
- Abbe värde v e : 55
- I enlighet med DIN ISO 8255
- För in vitro-diagnostik (IVD) applikationer enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Fyrkantig |
| Material | Borosilikatglas D 263 M |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Mått (L x B) | 24 x 24 mm |
| För användning med (utrustning) | Objektglas för mikroskop |
| Certifikat | CE-märke |
| Kvantitet | 2000 |