Läs mer
JG Finneran Associates™ Knäppa Seal™ Glas Crimp Top Vials
Produktkod. 10732392
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Graderad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Markeringspunkt Graderad unitSize
10732392 Klart Nej Ja -
10137460 Bärnsten Nej Nej -
12337049 Klart Ja Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10732392 Supplier JG Finneran Associates™ Supplier No. 31811M1232
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan förslutas säkert med den patenterade Poly Crimp™ Tätning, aluminiumkrymptätningar eller en mängd olika Snap Top Cap™ mönster. JG Finneran Associates™ Knäppa Seal™ Glas Crimp Top Vials är gjorda av klart eller bärnstensfärgat borosilikatglas av typ 1, med mer glas i halsen och en StepVial design.
  • Kompatibel med Poly Crimp™ Tätningar, aluminiumkrymptätningar eller en mängd olika Snap Top Cap™ mönster
  • Mer glas i halsområdet minimerar att nacken går sönder under avkapslingen
  • Unik StepVial designen centrerar exakt en insats med begränsad volym för pålitlig användning med autosamplare
  • Finns med graderade märkningsfläckar, vilket underlättar fyllning av flaskor till önskad nivå och visning av provvolymer
  • Välj mellan klart eller bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
Specifications
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Autosampler
Graderad Ja
Examen 0,5, 1,0 och 1,5 ml
Antal per förpackning 100
Förslutningstyp Crimptätning (poly Crimp™ , aluminium eller diverse Snap Top Cap mönster)
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm