Läs mer
JG Finneran Associates™ Knäppa Seal™ Glas Crimp Top Vials
Beskrivning
- Kompatibel med Poly Crimp™ Tätningar, aluminiumkrymptätningar eller en mängd olika Snap Top Cap™ mönster
- Mer glas i halsområdet minimerar att nacken går sönder under avkapslingen
- Unik StepVial designen centrerar exakt en insats med begränsad volym för pålitlig användning med autosamplare
- Finns med graderade märkningsfläckar, vilket underlättar fyllning av flaskor till önskad nivå och visning av provvolymer
- Välj mellan klart eller bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | Autosampler |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0,5, 1,0 och 1,5 ml |
| Antal per förpackning | 100 |
| Förslutningstyp | Crimptätning (poly Crimp™ , aluminium eller diverse Snap Top Cap mönster) |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |