Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Uppfyller DIN 12491 standarder.
- Precis slipade platta flänsar.
- Basringens yta dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor.
- Utbytbart lock.
- Levereras med 24/29 uttag och utbytbar avstängningskran av borosilikatglas.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 320 mm |
| Beskrivning | Precis slipade platta flänsar. Basringens yta dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor. |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 417 mm |
| Inkluderar | Uttag i locket med avstängningskran |
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 1 |