Läs mer
BRAND™ Borosilikatglasexsickator
Produktkod. 10738051 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
215 mm
270 mm
320 mm
Höjd (metrisk):
316 mm
368 mm
417 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10738051 215 mm 316 mm Varje
10203731 270 mm 368 mm Varje
10514262 320 mm 417 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10738051 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 65231
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas uppfyller DIN 12491-standarderna. BRAND™ Borosilikatglasexsickator har exakt slipade platta flänsar. Basringens yta är dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor. Levereras med 24/29 uttag och utbytbar avstängningskran av borosilikatglas.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Uppfyller DIN 12491 standarder.
  • Precis slipade platta flänsar.
  • Basringens yta dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor.
  • Utbytbart lock.
  • Levereras med 24/29 uttag och utbytbar avstängningskran av borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 215 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 316 mm
Inkluderar Uttag i locket med avstängningskran
Produkttyp Torkskåp
Kvantitet 1