Läs mer
Quickfit™ Matsmältningsrör av borosilikatglas med uttag
Produktkod. 12425426
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
16 mm
26 mm
42 mm
Total längd (metrisk):
145 mm
255 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) unitSize
12425426 16 mm 145 mm Paket med 5
12435426 42 mm 300 mm Paket med 5
15597990 26 mm 255 mm Paket med 20
15587990 26 mm 300 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12425426 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer TJ15/16/1
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med blockvärmare.
  • Innehåller Quickfit precisionsjord uttag för att ta emot luftkondensorer
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta kemiska och termiska hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (metrisk) 145 mm
Förpackningsmängd 5/Pk.
Produkttyp Matsmältningsrör med uttag