Läs mer
Quickfit™ Matsmältningsrör av borosilikatglas med uttag
Beskrivning
Innehåller
4 x förpackningar om 5
- Innehåller Quickfit precisionsjord uttag för att ta emot luftkondensorer
- Tillverkad av borosilikatglas för högsta kemiska och termiska hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 26 mm |
| Total längd (metrisk) | 300 mm |
| Förpackningsmängd | 4 förpackningar om 5 |
| Produkttyp | Matsmältningsrör med uttag |