Läs mer
Quickfit™ Matsmältningsrör av borosilikatglas med uttag
Produktkod. 15597990
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
16 mm
26 mm
42 mm
Total längd (metrisk):
145 mm
255 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15597990 26 mm 255 mm Paket med 20
12425426 16 mm 145 mm Paket med 5
12435426 42 mm 300 mm Paket med 5
15587990 26 mm 300 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15597990 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer TJ75/26/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7470.75 SEK
    6280.55 SEK / Paket med 20
    Save 1190.20 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Innehåller
4 x förpackningar om 5
Designad för användning med blockvärmare.
  • Innehåller Quickfit precisionsjord uttag för att ta emot luftkondensorer
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta kemiska och termiska hållbarhet
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Total längd (metrisk) 255 mm
Förpackningsmängd 4 förpackningar om 5
Produkttyp Matsmältningsrör med uttag