Läs mer
Quickfit™ Matsmältningsrör av borosilikatglas med uttag
Produktkod. p-8012581
Diameter (metrisk) Yttre:
16 mm
26 mm
42 mm
Total längd (metrisk):
145 mm
255 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Produktkod. 12425426
Brand: Quickfit TJ15/16/1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med blockvärmare.
  • Innehåller Quickfit precisionsjord uttag för att ta emot luftkondensorer
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta kemiska och termiska hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (metrisk) 145 mm
Förpackningsmängd 5/Pk.
Produkttyp Matsmältningsrör med uttag